Läs mer
BRAND™ BRANDtallrikar™ pureGrade™ Stripplattor
Handla allt Brand Produkter
Total volym (metrisk) Tja:
350μ L
360μ L
Breaapart:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Mediumbindande och icke-steril
- Transparent med platt botten
- Med och utan rutnät
- Fri från endotoxiner, DNas, DNA, RNas; icke-cytotoxisk
Med galler: Enskilda lister kan tas bort från plattan och sättas in igen, listerna kan delas upp i 8 individuella kärl och sättas in individuellt i ramplattan.
Utan galler: enskilda remsor kan tas bort från ramen och sättas in igen, remsorna är inte delbara.
Användningsområden:
Särskilt användbar för homogena analyser, screening och lagring.
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Alphanumeric |
| Breaapart | Nej |
| Bindande egendom | Untreated |
| Certifierad | Life Science Quality |
| Formatera | Stripplåt |
| Array | 12 x 8 |
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Bindningstyp | Medium bindning |
| Färg | Klart |
| Disponibel | Single-use |
| Visa mer |