Läs mer
BRAND™ BRANDtallrikar™ Mikroplattlock
Produktkod. 10574584 Handla allt Brand Produkter
Plattkompatibilitet:
536-brunnars polystyrenplatta
96-brunnsplatta
96/384-brunnars tallrik
Standardplatta med 96 brunnar
Antal per förpackning:
50
100
Kondensringar:
Ja
Nej
Höjd (metrisk):
4,5 mm
5,5 mm
8 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Produktkod. 10574584
Brand: BRAND™ 782151
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För skydd av prover, reaktionssatser eller cellkulturer från kontaminering och avdunstning
  • Tillverkad av kristallklar polystyren
  • Cut-corner anger lockets orientering
  • Staplingsbar
Lock med kondensringar tillgängliga för 96-brunnars standardplattor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Transparent
Material Polystyren
Sterilitet Icke-steril
Antal Wells 96
Höjd (metrisk) 8 mm
Kondensringar Nej
Antal per förpackning 100
Avdunstningsbarriär No
Produkttyp Microplate Cover
Lim None
Temperaturområde (metriskt) <-20°C
Well Shape All well shapes
Plattkompatibilitet Standardplatta med 96 brunnar
Avskurna hörn Yes