Läs mer
BRAND™ BRANDtallrikar™ Mikroplattlock
Handla allt Brand Produkter
Plattkompatibilitet:
536-brunnars polystyrenplatta
96-brunnsplatta
96/384-brunnars tallrik
Standardplatta med 96 brunnar
Antal per förpackning:
50
100
Kondensringar:
Ja
Nej
missing translation for 'unitSize'
Paket med 100
Paket med 50
Höjd (metrisk):
4,5 mm
5,5 mm
8 mm
Description
- Tillverkad av kristallklar polystyren
- Cut-corner anger lockets orientering
- Staplingsbar
Lock med kondensringar tillgängliga för 96-brunnars standardplattor
Specifications
Specifications
| Färg | Transparent |
| Material | Polystyrene |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Antal Wells | 96 |
| Kondensringar | Ja |
| Antal per förpackning | 100 |
| Avdunstningsbarriär | No |
| För användning med (applikation) | För skydd av prover, reaktionssatser eller cellkulturer från kontaminering och avdunstning |
| Produkttyp | Microplate Cover |
| Lim | None |
| Show More |