Läs mer
Brady™ Vinyl Tapes (B-595) for BMP71 Printer - Yellow
Produktkod. 11725633
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mått (LxB):
50 fot x 0,5 tum
50 fot x 2 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11725633
Brand: Brady™ 142364
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Indoor/Outdoor vinyl grade conforms to irregular, smooth or rough surfaces
  • Vinyl film with permanent adhesive
  • Adheres well to pipes, walls, equipment, windows - most clean, dry surfaces
  • Resistant to grease, oil and most industrial chemicals
  • Five year outdoor durability in temperatures from 82° to -40°C (180° to -40°F, can be applied as low as -18°C (0°F)
Specifikationer
Färg Yellow
Material Vinyl
Produkttyp Tape
För användning med (applikation) Labeling pipes, walls, equipment, windows
För användning med (utrustning) BMP™71 Printer
Kvantitet 1 Ea.
Mått (LxB) 50 fot x 2 tum
Bredd (engelska) 2 in.
Bredd (metrisk) 5.08 cm