Läs mer
Thermo Scientific™ 4 ml (13 mm) skruvgänga injektionsflaskasatser
Produktkod. 12480178 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Markeringspunkt:
Ja
Nej
Färg:
Bärnsten
Klart
Septum:
PTFE/Rött gummi
Röd PTFE/Vit silikon
Vit jungfrulig PTFE, 0,01 tum
Förpackningstyp:
Bricka
Bricka - 228 flaskor/bricka, 10 brickor/låda
Bricka - 60 flaskor/bricka, 8 brickor/låda
Bricka - 96 flaskor/bricka, 10 brickor/låda
Polybag
Polypåse
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 12480178
Brand: Thermo Scientific™ C401517A
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkade av högkvalitativt glas, dessa 4 ml (13 mm), 15x45 mm flaskor har 13-425 gängfinish och passar en mängd olika autosamplers.
Tillverkade av högkvalitativt glas, dessa 4 ml (13 mm) 15 x 45 mm flaskor har en 13-425 gängad finish. Finns i Thermo Scientific™ National™ och Chromacol™ varumärken.
Funktioner överlägsen 51A bärnsten (Typ 1, Klass AB ) eller 33 expansionsborosilikat glaskonstruktion (typ 1, klass A).
  • Mikroprovtagning och högåtervinningsflaskor tillåter maximal provextraktion utan behov av separata insatser
  • Graderad, skrivlapp tillgänglig för bekväm providentifiering
  • Valfritt silaniserat (deaktiverat) glas maximerar återvinningen av kritiska polära, labila eller OH-interagerande föreningar
  • Polyspring Insatserna är självinställande och ger en dämpning mot nålkontakt
Rekommenderas för följande instrument:
  • Thermo Vetenskaplig ™ Dionex™
  • Shimadzu™
  • Gnista Holland™
  • Varian™
  • VWR (Merck)/Hitachi™
  • Waters™ (Wisp 48 positionskarusell)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Svart
Diameter (metrisk) Inre 15 mm
Färg Bärnsten
Material Glas, PTFE, Silikon
Förslits Nej
Volym (metrisk) 4 mL
Septum Röd PTFE/Vit silikon
Inkluderar Flaska: C4015-2, Förslutning: C4015-75A
Antal per förpackning 100
Förpackningstyp Bricka - 96 flaskor/bricka, 10 brickor/låda
Volym (metrisk) Totalt 4 mL
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock, öppen topp, 8,5 mm hål
Höjd (metrisk) 45 mm
Typ Monterad skruvtoppsflaska Convenience Kit
Stängningsstorlek 13-425
Markeringspunkt Nej
Septastorlek (metrisk) 13-425 mm
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.