Läs mer
Thermo Scientific™ 4 ml (13 mm) skruvgänga injektionsflaskasatser
Produktkod. 12490168 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Markeringspunkt:
Ja
Nej
Färg:
Bärnsten
Klart
Septum:
PTFE/Rött gummi
Röd PTFE/Vit silikon
Vit jungfrulig PTFE, 0,01 tum
Förpackningstyp:
Bricka
Bricka - 228 flaskor/bricka, 10 brickor/låda
Bricka - 60 flaskor/bricka, 8 brickor/låda
Bricka - 96 flaskor/bricka, 10 brickor/låda
Polybag
Polypåse
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 12490168
Brand: Thermo Scientific™ C4015021W
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillverkade av högkvalitativt glas, dessa 4 ml (13 mm), 15x45 mm flaskor har 13-425 gängfinish och passar en mängd olika autosamplers.
Tillverkade av högkvalitativt glas, dessa 4 ml (13 mm) 15 x 45 mm flaskor har en 13-425 gängad finish. Finns i Thermo Scientific™ National™ och Chromacol™ varumärken.
Feature superior 51A amber (Type 1, Class AB) or 33 expansion borosilicate clear (Type 1, Class A) glass construction.
  • Microsampling and High Recovery Vials allow maximum sample extraction without need for separate inserts
  • Graduated, write-on patch available for convenient sample identification
  • Optional silanized (deactivated) glass maximizes recovery of critical polar, labile or OH-interacting compounds
  • Polyspring inserts are self-aligning and provide a cushion against needle contact
Recommended for the following instruments:
  • Thermo Scientific™ Dionex™
  • Shimadzu™
  • Spark Holland™
  • Varian™
  • VWR (Merck)/Hitachi™
  • Waters™ (Wisp 48 Position Carousel)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Black
Diameter (metrisk) Inre 15 mm
Färg Klart
Material Glass, PTFE
Förslits No
Volym (metrisk) 4 mL
Septum Vit jungfrulig PTFE, 0,01 tum
Inkluderar Vial: C4015-11W, Closure: C4015-1A/C4015-10
Förpackningstyp Polypåse
Volym (metrisk) Totalt 4 mL
Stängningsmaterial Polypropylene
Förslutningstyp Screw Cap, Open Top, 8.5 mm hole, Patched
Höjd (metrisk) 45 mm
Typ Screw Top Vial Kit
Stängningsstorlek 13-425
Markeringspunkt Ja
Septastorlek (metrisk) 13-425 mm
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.