Läs mer
5,5-Diphenylhydantoin, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10042180 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glass bottle
Plastic bottle
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
Produktkod. 10042180
Brand: Thermo Scientific Acros 171730050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57-41-0
Molekylformel C15H12N2O2
Molekylvikt (g/mol) 252.27
MDL-nummer MFCD00005264
InChI-nyckel CXOFVDLJLONNDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenytoin, 5,5-diphenylhydantoin, diphenylhydantoin, dilantin, phenytoine, dihydantoin, aleviatin, dilabid, diphantoin, diphenylan
PubChem CID 1775
ChEBI CHEBI:8107
IUPAC-namn 5,5-diphenylimidazolidine-2,4-dione
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2(C(=O)NC(=O)N2)C3=CC=CC=C3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5, 5-Diphenylhydantoin
Namnnotering 99+%
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 293.5°C to 295°C
Färg White
Förlust vid torkning 0.5% max. (1 g, 105°C)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 5 g
Beilstein 24, 410
Merck Index 15, 7433
Löslighetsinformation Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alkali hydroxides,1g/60mL alcohol,1g/30mL acetone
Formel vikt 252.27
Procent renhet 99+%
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5,5-Diphenylhydantoin
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.