Learn More
Molecular Probes™ 5(6)-CFDA, SE; CFSE (5-(and-6)-Carboxyfluorescein Diacetate, Succinimidyl Ester), mixed isomers
5(6)-CFDA, SE; CFSE (5-(and-6)-Carboxyfluorescein Diacetate, Succinimidyl Ester), mixed isomers
Marque: Molecular Probes™ C1157
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CFDA, SE is a fixable-cell-permeant, fluorescein-based tracer for very long-term cell labeling. The dye is also available in our convenient, easy-to-use Vybrant CFDA-SE Cell Tracer Kit (V12883).Spezifikation
Contains 1 vial of CFSE (25 mg). Store in freezer (-5 to -30°C). | |
CFDA SE (CFSE) | |
25 mg | |
Solid | |
DMSO (Dimethylsulfoxide) | |
Tracer |
492⁄517 | |
Fluorescence Microscope, Flow Cytometer | |
Fluorescence | |
Room Temperature | |
Classic Dyes |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur