Läs mer
5-acetyl-2-tiofenkarbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Acetyl-2-thiophenecarbaldehyde |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 154.19 |
| Procent renhet | 97% |