Läs mer
5-acetyl-2-tiofenkarbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-4510172
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 10239352
Brand: Thermo Scientific Maybridge MO01240CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 4565-29-1
Molekylformel C7H6O2S
Molekylvikt (g/mol) 154.183
InChI-nyckel ISGDPVVLVWQENT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-acetyl-2-thiophenecarbaldehyde, 2-acetyl-5-formylthiophene, 5-acetyl-thiophene-2-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,5-acetyl
PubChem CID 2794713
IUPAC-namn 5-acetyltiofen-2-karbaldehyd
LEDER CC(=O)C1=CC=C(S1)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Acetyl-2-thiophenecarbaldehyde
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 154.19
Procent renhet 97%