missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

5-Aza-2'-deoxycytidin, MP Biomedicals™

Produktkod. 11428921 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
25mg
50mg
5mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11428921

Brand: MP Biomedicals 0215480350

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kemiska identifierare

CAS 2353-33-5
Molekylformel C9H13N3O4
Molekylvikt (g/mol) 227.22
MDL-nummer MFCD00006547
InChI-nyckel CKTSBUTUHBMZGZ-SHYZEUOFSA-N
Synonym decitabine, 5-aza-2'-deoxycytidine, dacogen, 5-azadeoxycytidine, 2'-deoxy-5-azacytidine, azadc, dezocitidine, 5-aza-cdr, 5-aza-dc, dacogen tn
PubChem CID 451668
ChEBI CHEBI:50131
LEDER NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]1C[C@H](O)[C@@H](CO)O1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 5-Aza-2'-deoxycytidine
Namnnotering For HPLC analysis
Färg Vitt
Analysprocentintervall 99.1%
Kvantitet 50 mg
IUPAC-namn 4-amino-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxi-5-(hydroximetyl)oxolan-2-yl]-1,2-dihydropyrimidin-2-on
Formel vikt 228.2
Fysisk form Kristallint pulver
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.