Läs mer
(5-brom-1-bensofuran-2-yl)metanol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-3109930
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 10026292
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC31209CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 38220-77-8
Molekylformel C9H7BrO2
Molekylvikt (g/mol) 227.06
MDL-nummer MFCD06659073
InChI-nyckel JYYWIDBNICYLBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-1-benzofuran-2-yl methanol, 5-bromobenzofuran-2-yl methanol, 5-bromobenzo d furan-2-yl methan-1-ol, 5-bromo-2-benzofuranylmethanol, 5-bromo-2-benzofuranyl methanol, 5-bromo-benzofuran-2-yl-methanol, 5-bromo-2-hydroxymethyl-1-benzofuran, 5-bromo-1-benzo b furan-2-yl methanol
PubChem CID 2795537
IUPAC-namn (5-brom-l-bensofuran-2-yl)metanol
LEDER OCC1=CC2=CC(Br)=CC=C2O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (5-Bromo-1-benzofuran-2-yl)methanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 227.06
Procent renhet 97%