Läs mer
5-brom-2'-deoxiuridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11322289
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 11322289
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H27260.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 59-14-3 | C9H11BrN2O5 | 307.10 g/mol
5-Bromo-2'-deoxiuridin (BrdU) är en tymidinanalog som används för att märka DNA. Det införlivas i nysyntetiserat DNA istället för tymidin under S-fasen av cellcykeln. Celler som aktivt prolifererade kan sedan detekteras genom att denaturera DNA:t och tillåta specifika antikroppar att rikta in sig på BrdU-inkorporeringen. Följaktligen används 5-BrdU för att studera cellsignalering och andra processer som inducerar cellproliferation.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 5
-Bromo-2′ -deoxiuridin (BrdU) är en tymidinanalog som används för att märka DNA. Det införlivas i nysyntetiserat DNA istället för tymidin under S-fasen av cellcykeln. Celler som aktivt prolifererade kan sedan detekteras genom att denaturera DNA:t och tillåta specifika antikroppar att rikta in sig på BrdU-inkorporeringen. Följaktligen används 5-BrdU för att studera cellsignalering och andra processer som inducerar cellproliferation.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 59-14-3
Molekylformel C9H11BrN2O5
Molekylvikt (g/mol) 307.10
MDL-nummer MFCD00006529
InChI-nyckel WOVKYSAHUYNSMH-RRKCRQDMSA-N
Synonym 5-bromo-2'-deoxyuridine, broxuridine, bromodeoxyuridine, brdu, 5-bromodeoxyuridine, 5-brdu, budr, 5-bromouracil deoxyriboside, bromouracil deoxyriboside, 5-bromodesoxyuridine
PubChem CID 6035
ChEBI CHEBI:472552
IUPAC-namn 5-brom-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxi-5-(hydroximetyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2,4-dion
LEDER OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(Br)C(=O)NC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-2'-deoxyuridine
Smältpunkt ∽190°C (decomposition)
Kvantitet 1 g
Beilstein 30395
Merck Index 14,1452
Löslighetsinformation Soluble in water.
Optisk rotation +31° (c=1 in 0.1N HCl)
Formel vikt 307.1
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.