Läs mer
5-brom-4-metyl-2-fenyl-1,3-oxazol, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10152974
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 10152974
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC18110DE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 21354-98-3
Molekylformel C10H8BrNO
Molekylvikt (g/mol) 238.08
MDL-nummer MFCD11109319
InChI-nyckel QHQQHNFHCQSTBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-4-methyl-2-phenyloxazole, 4-methyl-2-phenyl-5-bromooxazole, oxazole,5-bromo-4-methyl-2-phenyl, 5-bromo-4-methyl-1,3-oxazol-2-yl benzene
PubChem CID 15328586
IUPAC-namn 5-brom-4-metyl-2-fenyl-l,3-oxazol
LEDER CC1=C(Br)OC(=N1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Bromo-4-methyl-2-phenyl-1, 3-oxazole
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 238.08
Procent renhet 95%