Läs mer
5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole, 98%
Produktkod. 11459253
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11459253
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11730.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 54454-10-3 | C5H7ClN2 | 130.58 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54454-10-3
Molekylformel C5H7ClN2
Molekylvikt (g/mol) 130.58
MDL-nummer MFCD00051650
InChI-nyckel DDUSLFAWARYAPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 5-chloro-1,3-dimethyl, 1,3-dimethyl-5-chloropyrazole, pubchem9980, acmc-20am54, 5-chloro-1,3-dimethyl-pyrazole, 5-chloranyl-1,3-dimethyl-pyrazole, 1,3-dimethyl-5-chloro-1h-pyrazole, 1h-pyrazole,5-chloro-1,3-dimethyl, 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole #
PubChem CID 521507
IUPAC-namn 5-klor-1,3-dimetylpyrazol
LEDER CN1N=C(C)C=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole
Densitet 1.137
Kokpunkt 153°C to 155°C
Brytningsindex 1.486
Kvantitet 5 g
Beilstein 113451
Formel vikt 130.58
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.