Läs mer
5-klorbenso[d]isoxazol-3-ol, Thermo Scientific™
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Chlorobenzo[d]isoxazol-3-ol |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 169.57 |
| Procent renhet | 97% |