Läs mer
Applied Biosystems™ 5' Fluorescerande märkt Oligo
Kvantitet:
10 000 pmol
300 000 pmol
80 000 pmol
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
300pmol
Varje
Beskrivning
Anpassade 5'-märkta primers är idealiska för tillämpningar inklusive fragmentanalys, genuttrycksstudier, genotypning och PCR. Välj bland FAM™ , TET™ , VIC™ , HEX™ , NED™ , och PET™ som fluorescerande 5'-etiketter. Oligos avsaltas; HPLC-rening är också tillgänglig.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Anpassade 5'-märkta primers, 300 000 pmol, 6-FAM™ , TET™ , VIC™ , HEX™ , NED™ , PET™ 5' Reporter Dye, 12 månaders hållbarhet, avsaltad, alternativ för HPLC-rening med större skala, lagring vid– 20 C, °för användning i fragment |
| Produkttyp | Anpassad Prism Primer |
| Längd (metrisk) | 1.524 m |
| Innehåll och lagring | Rumstemperatur |
| Etikett eller färgämne | FAM, HEX , NED , PET , TET , VIC |
| Primer | 5' Märkt |
| Kvantitet | 300 000 pmol |
| Kvalitet | Avsaltad, HPLC |
| För användning med (applikation) | Fragmentanalys, genuttrycksstudier, genotypning, PCR |
| Form | Lösning eller nedtorkad |