Läs mer
Applied Biosystems™ 5' Fluorescerande märkt Oligo
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11573837
Kvantitet:
10 000 pmol
300 000 pmol
80 000 pmol
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
300pmol
Varje
Produktkod. 11573837
Brand: Applied Biosystems™ 450006
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
5' Fluorescerande märkt Oligo
Anpassade 5'-märkta primers är idealiska för tillämpningar inklusive fragmentanalys, genuttrycksstudier, genotypning och PCR. Välj bland FAM™ , TET™ , VIC™ , HEX™ , NED™ , och PET™ som fluorescerande 5'-etiketter. Oligos avsaltas; HPLC-rening är också tillgänglig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Anpassad 5' fluorescerande etikett Oligo Primers, 80 000 pmol, 40 000 pmol Minsta HPLC-utbyte, 6-FAM™ , TET™ , VIC™ , HEX™ , NED™ , PET™ 5' Reporter Dye, 12 månaders hållbarhet,– °20 C lagringstemperatur, avsaltad rening, lösning eller nedtorkat format, levereras antingen i lösning eller nedtorkat
Produkttyp Anpassad 5' fluorescerande etikett Oligo Primers
Förvaringsbuffert TE eller vatten
Längd (metrisk) 1.524 m
Innehåll och lagring Förvaras i frysen (-5 °C till -30 °C).
Etikett eller färgämne FAM, HEX , NED , PET , TET , VIC
Primer 5' Märkt
Kvantitet 80 000 pmol
Kvalitet Avsaltad, HPLC
För användning med (applikation) Fragmentanalys, genuttrycksstudier, genotypning, PCR
Form Lösning eller nedtorkad