Läs mer
Applied Biosystems™ 5' Fluorescerande märkt Oligo
Produktkod. 15438394
Kvantitet:
10 000 pmol
300 000 pmol
80 000 pmol
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
300pmol
Varje
Produktkod. 15438394
Brand: Applied Biosystems™ 450006H
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
5' Fluorescerande märkt Oligo
Anpassade 5'-märkta primers är idealiska för tillämpningar inklusive fragmentanalys, genuttrycksstudier, genotypning och PCR. Välj bland FAM™ , TET™ , VIC™ , HEX™ , NED™ , och PET™ som fluorescerande 5'-etiketter. Oligos avsaltas; HPLC-rening är också tillgänglig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Leveranstyp Lösning eller nedtorkad
Beskrivning 5'-märkta primers, 1 rör, 40 000 pmol HPLC-utbyte, 6-FAM™ , TET™ , VIC™ , HEX™ , NED™ , PET™ 5' Reporter Dye, 12 månaders hållbarhet, rumstemperatur leveransvillkor,– °20 C lagringstemperatur, för fragmentanalys, genuttrycksstudier, genotypning och PCR
Produkttyp 5' Märkt Primers
Längd (metrisk) 1.524 m
Innehåll och lagring Förvaras i frysen (-5 °C till -30 °C).
Reningsmetod Avsaltad, Möjlighet till HPLC-rening med större skala
Etikett eller färgämne FAM, HEX , NED , PET , TET , VIC
Primer 5' Märkt
Kvantitet 80 000 pmol
Kvalitet HPLC
För användning med (applikation) Fragmentanalys, genuttrycksstudier, genotypning, PCR
Form Levereras antingen i lösning eller torkad