Läs mer
5-hydroxi-2-jodbensaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-3522555
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
Produktkod. 10316674
Brand: Thermo Scientific Maybridge MO07995DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 50765-11-2
Molekylformel C7H5IO2
Molekylvikt (g/mol) 248.019
MDL-nummer MFCD09025923
InChI-nyckel JRJRYFRHGBHRHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hydroxy-2-iodo-benzaldehyde, 2-jod-5-oxy-benzaldehyd, benzaldehyde,5-hydroxy-2-iodo
PubChem CID 279261
IUPAC-namn 5-hydroxi-2-jodbensaldehyd
LEDER C1=CC(=C(C=C1O)C=O)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Hydroxy-2-iodobenzaldehyde
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 248.01
Procent renhet 95%