missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

5-hydroxiindol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals

Produktkod. 11304334
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11304334

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L00858.06

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 1953-54-4 | C8H7NO | 133.15 g/mol

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1953-54-4
Molekylformel C8H7NO
Molekylvikt (g/mol) 133.15
MDL-nummer MFCD00005677
InChI-nyckel LMIQERWZRIFWNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hydroxyindole, indol-5-ol, 5-hydroxy-1h-indole, hydroxy-5 indole, 5-hydroxy-indole, 5-indolol, hydroxy-5-indole, 5-hydroxyindol, 5-hydroxy indole, unii-320un7xzyn
PubChem CID 16054
IUPAC-namn lH-indol-5-ol
LEDER OC1=CC=C2NC=CC2=C1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 5-Hydroxyindole
Smältpunkt 106°C to 111°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 112349
Formel vikt 133.15
Procent renhet ≥98%

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.