Läs mer
5-hydroximetyl-2-furaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11454084
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Denna artikel kan inte returneras. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11454084
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar A12475.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 67-47-0 | C6H6O3 | 126.111 g/mol
5-hydroximetyl-2-furaldehyd används som en mellanprodukt av OMBF (5,5'-oxidimetylenbis(2-furfural)), kronetrar. Det används i organisk syntes för att framställa dialdehyder, glykoler, etrar, aminoalkoholer och acetaler. Det fungerar som en antioxidant som finns i vissa fruktjuicer och karamellprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
5-hydroximetyl-2-furaldehyd används som en mellanprodukt av OMBF (5,5)′ -oxidimetylenbis(2-furfural)), kronetrar. Det används i organisk syntes för att framställa dialdehyder, glykoler, etrar, aminoalkoholer och acetaler. Det fungerar som en antioxidant som finns i vissa fruktjuicer och karamellprodukter.
Löslighet Löslig i vatten, alkohol
, etylacetat, aceton, dimetylformamid, bensen, eter och kloroform.
Anteckningar
Luft- och ljuskänslig. Förvara behållaren väl tillsluten. Inkompatibel med starka baser, starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 67-47-0
Molekylformel C6H6O3
Molekylvikt (g/mol) 126.111
MDL-nummer MFCD00003234
InChI-nyckel NOEGNKMFWQHSLB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-hydroxymethylfurfural, 5-hydroxymethyl-2-furaldehyde, 5-hydroxymethyl furfural, 5-hydroxymethyl furan-2-carbaldehyde, hydroxymethylfurfural, 5-hydroxymethyl-2-furfural, 5-oxymethylfurfurole, 5-hydroxymethylfuraldehyde, hydroxymethylfurfurole
PubChem CID 237332
ChEBI CHEBI:412516
IUPAC-namn 5-(hydroximetyl)furan-2-karbaldehyd
LEDER C1=C(OC(=C1)C=O)CO
Especificaciones
Kemiskt namn eller material 5-Hydroxymethyl-2-furaldehyde
Smältpunkt 32°C to 35°C
Densitet 1.206
Kokpunkt 114°C to 116°C (1 mmHg)
Flampunkt 79°C (174°F)
Brytningsindex 1.562
Kvantitet 1 g
Beilstein 110889
Känslighet Air and light sensitive
Merck Index 14,4832
Löslighetsinformation Soluble in water,alcohol,ethyl acetate,acetone,dimethylformamide,benzene,ether and chloroform.
Formel vikt 126.11
Procent renhet 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Hydroxymethyl-2-furaldehyde
Palabra de advertencia
  • Varning
Clasificación
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Consejos de prudencia
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 5-Hydroxymethyl-2-furaldehyde
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado