missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

5-Hydroxytryptamin, MP Biomedicals™

Produktkod. 11463152 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
50 mg
100 mg
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
250mg
25mg
50mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11463152

Brand: MP Biomedicals 0215376580

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kemiska identifierare

CAS 153-98-0
Molekylformel C10H13ClN2O
Molekylvikt (g/mol) 212.677
InChI-nyckel MDIGAZPGKJFIAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym serotonin hydrochloride, 5-hydroxytryptamine hydrochloride, 3-2-aminoethyl-1h-indol-5-ol hydrochloride, serotonin hcl, 5-hydroxytryptamine hcl, unii-gkn429m9vs, ccris 4420, 1h-indol-5-ol, 3-2-aminoethyl-, monohydrochloride, gkn429m9vs, 3-2-aminoethyl indol-5-ol, chloride
PubChem CID 160436
IUPAC-namn 3-(2-aminoetyl)-lH-indol-5-ol;hydroklorid
LEDER C1=CC2=C(C=C1O)C(=CN2)CCN.Cl

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 5-Hydroxytryptamine
Färg Grå
Analysprocentintervall 0.993
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 212.7
Fysisk form Pulver
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.