Läs mer
5-Methyl-1H-tetrazole, 97%
Produktkod. p-7058089
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 15406728
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H60248.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 4076-36-2 | C2H4N4 | 84.082 g/mol
5-Metyl-1H-tetrazol används vid framställning av nya svampdödande medel baserade härledda från N-jodpropargylazoler och N-trijodoallylazoler. 5-Methyl Tetrazole även vid framställning av nya kinolinderivat mot mycobacterium tuberculosis.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
5-Methyl-1H-tetrazol används vid framställning av nya antimykotika baserade härrörande från N-jodpropargylazoler och N-trijodoallylazoler. 5-Methyl Tetrazole även vid framställning av nya kinolinderivat mot mycobacterium tuberculosis.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4076-36-2
Molekylformel C2H4N4
Molekylvikt (g/mol) 84.082
MDL-nummer MFCD00129971
InChI-nyckel XZGLNCKSNVGDNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyltetrazole, 5-methyl-1h-tetrazole, 5-methyl tetrazole, 1h-tetrazole, 5-methyl, 5-methyl-1h-tertazole, tetrazole, 5-methyl, 5-methyl-1h-1,2,3,4-tetrazole, 5-methyl-2h-1,2,3,4-tetrazole, 2h-tetrazole, 5-methyl, 5-methyl-1h-1,2,3,4-tetraazole
PubChem CID 138107
IUPAC-namn 5-metyl-2H-tetrazol
LEDER CC1=NNN=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Methyl-1H-tetrazole
Smältpunkt 142°C to 146°C
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 84.08
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Methyl-1H-tetrazole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 5-Methyl-1H-tetrazole
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.