Läs mer
Labcon™ PerformR™ 50 ml Centrifugerrör
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7194033 Handla allt Labcon Produkter
Förslutningstyp:
Platt mössa
Plug
Plug Style Skruvlock
Plugg
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Sterile
Kvantitet:
25 rör/plastställ
25 rör/ställ, 12 ställ/C.
50 Tubes/Bag, 10 Bags/Cs.
50 rör/påse, 10 påsar/Cs.
500 rör och kapsyler i separata påsar
500 tuber/påse, 500 kapslar i separat påse, 500 tuber och kapslar/Cs.
Produktkod. 16674052
Brand: Labcon™ 31863450069
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa centrifugrör innehåller svarta sidograderingar och en vit skrivyta.
  • Centrifugera till 12 500 x G
  • Kan frysas till -80 °C
  • Rören är autoklaverbara
  • Gjord i USA
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP , CE IVD-överensstämmelse
Stängningsmaterial Polyeten
Stängningsfärg Lila
Färg Naturlig
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Disponibel Engångsbruk
Material Polypropen
För användning med Centrifuges, Rotators, Shakers
Antal per förpackning 50/Pk.
Förpackning 50 rör/påse, 10 påsar/Cs.
Kvantitet 50 rör/påse, 10 påsar/Cs.
Sterilitet Sterila
Produktlinje PerformR
RNase fri Ja
Dnase Free Ja
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Form Cylindrisk
Längd (metrisk) 115 mm
Rena påståenden ATP, RNas/DNas och Endotoxin-fri
ACT-etikett Ja
Bottenform Konisk
Förslutningstyp Platt mössa
Förslutning ingår Ja
Skrivområde Ja
Höjd (metrisk) 115 mm
Diameter (metrisk) 29 mm
Graderad Ja
Examen 5 till 45 ml i steg om 2,5 ml
Produkttyp Centrifugerör
Max. RCF 12,500 x g