Läs mer
Wheaton™ 50 mL självstående centrifugrör
Kapacitet (metrisk):
50 mL
Beskrivning
- Läckagefri
- Seril
- Koniska baserade rör
- Graderad
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsmaterial | Polyeten |
| Stängningsfärg | Blått |
| Färg | Blått |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material | Polypropen |
| nr per ärende | 500 |
| Antal per förpackning | 25 |
| Förpackning | Säckad |
| Sterilitet | Sterila |
| Visa mer |