Läs mer
Agilent BioTek 50 TS Microplate Washer
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17257789 Handla allt Agilent BioTek Produkter
Modell:
50TS12
50TS12V
50TS16
50TS16V
50TS8
50TS8F
50TS8M
50TS8MF
50TS8MV
50TS8V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17257789
Brand: Agilent BioTek 50TS8FSN
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
BioTek 50 TS washer erbjuder utmärkt tvättprestanda för mikroplattor. Endast för forskning. Ej för diagnostik.
BioTek 50 TS washer erbjuder utmärkt tvättprestanda för mikroplattor. Idealiskt för användning som en ELISA-tvättare, systemet är också väl lämpat för cellbaserad analystvätt. 50 TS kan också behandla biomagnetiska eller polystyrenkulor och vakuumfiltreringsprotokoll
Färgpekskärmen ger ett visuellt gränssnitt som gör protokollskapande snabbt och intuitivt. När den används med absorbansläsaren 800 TS eller annat detektionssystem, levererar 50 TS bekvämlighet och högkvalitativa resultat till dina arbetsflöden för diskning av laboratorieplattor.
Garanti
12 månader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE- och TUV-märkt. RoHS-kompatibel.
Anslutningar USB (1)
Flaskor Valfritt (2 till 4 l)
Typ av tallrik 24-, 96-, 384-brunnsplattor (96- och 384-brunnar: Standard- och lågprofilplattor, solid- och filterbotten (tillval), 24-brunnsplattor med 4-brunnars grenrör)
Soak Time Programmerbar i minuter och sekunder, upp till 30 min.
Typ Diskmaskin för mikroplattor
Vikt (metrisk) 9.8 kg
Tvättcykler 1 till 10
Tvättvolym 25 till 3000μ l/brunn
Visa 4,3 tum LCD färgpekskärm
Flödeshastighet 150 till 1000μ l/brunn/sek. (grenrörsberoende)
Vätsketillförseltyp En sprutdrivning med positiv deplacement
Modell 50TS8F
Inkluderar Endast 96-brunnsplatta; Vakuumfiltrering
Automationsgränssnitt 4,3 tum Färg LCD-pekskärm
Vikt (engelska) 22 lb.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado