Få mere at vide
Få mere at vide
Eppendorf™ 500 μL polypropen 96-brunnars djupbrunnsplattor
Shop alle Eppendorf produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Färg:
Blått
Gult
Klart
Vitt
Kvantitet:
120 tallrikar
40 tallrikar
Förpackningsstorlek
Paket med 120
Paket med 40
Beskrivelse
- Uppfyll alla aktuella SBS , IVD, EN ISO 9001/2/3 och EN 13485 riktlinjer.
- Recovermax - konkav brunnsform med rund botten med slätade kanter
- Optitrack - färginramade tallrikar med alfanumerisk märkning
- Hög kemikalieresistens
- G-safe - högsta centrifugeringsstabilitet
- LoBind - fri från ytbeläggning t.ex. silikon
- Fri från DNA, DNas, RNas och PCR-hämmare (PCR-ren)
- LoBind Protein - minsta proteinförlust (mindre än 3 % BSA 1 g/μml)
- LoBind DNA - mindre än 1% förlust av DNA/RNA vid låga koncentrationer och kritiska förhållanden (högt salt, korta DNA-fragment)
- Autoklaveringsbar
- Tillval med streckkod
Tekniske data
Tekniske data
| Formatera | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Färg | Blått |
| Material | Polypropen |
| Antal Wells | 96 |
| Total volym (metrisk) Tja | 500μ L |
| Kvantitet | 40 tallrikar |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion