Läs mer
Eppendorf™ 500 μL steril polypropen 96-brunnars djupa brunnar PCR-plattor
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10125272 Handla allt Eppendorf Produkter
Färg:
Blått
Gult
Klart
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Paket med 40
Produktkod. 10125272
Brand: Eppendorf™ 0030502116
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
LoBind, fri från DNA, DNas, RNas och PCR-hämmare
Dessa plattor kombinerar en ny brunnsdesign med ett sofistikerat färgkodningssystem för enkel läsning och orientering. Brunnsgeometrin tillåter höghastighetspipettering utan stänk, utmärkt blandning och höghastighetscentrifugering, vilket accelererar dina manuella och automatiserade arbetsprocesser. De nya polypropenplattorna uppfyller alla nuvarande SBS , IVD, EN ISO 9001/2/3 och EN 13485 riktlinjer.
  • Recovermax - konkav brunnsform med rund botten med slätade kanter
  • Optitrack - färginramade tallrikar med alfanumerisk märkning
  • Hög kemikalieresistens
  • G-safe - högsta centrifugeringsstabilitet
  • LoBind - fri från ytbeläggning t.ex. silikon
  • Fri från DNA, DNas, RNas och PCR* inhibitor (PCR* rena)
  • LoBind Protein - minsta proteinförlust (mindre än 3 % BSA 1 g/μml)
  • LoBind DNA - mindre än 1% förlust av DNA/RNA vid låga koncentrationer och kritiska förhållanden (högt salt, korta DNA-fragment)
  • Autoklaveringsbar
  • Tillval med streckkod
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera 96 brunnar
Array 8 x 12
Färg Gult
Material Polypropen
Antal Wells 96
Sterilitet Sterila