Läs mer
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 2 och 4 12-14 kD MWCO Standard RC Torrdialyssatser
Produktkod. p-5001730
Diameter (metrisk):
20.4 mm
48 mm
Längd (metrisk):
18 mL/cm vol./length
18 ml/cm vol./längd
3,3 ml/cm vol./längd
3.3 mL/cm vol./length
Kvantitet:
1 m Tubing/Kit
5 m slang/kit
Förpackningsstorlek:
1m
5m
Produktkod. 15320772
Brand: Spectrum™ 132709T
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
  • 1m eller 5m av Spectra/Por 2 eller 4 dialysslangar
  • En standard Spectra/Por Stängning (för flytkraft)
  • En viktad Spectra/Por Stängning (för orientering)
  • Två självhäftande slangöppnare
För mindre dialysexperiment eller utvärdering av dialysslangar för dialysapplikation
  • Hydrofil, symmetrisk porositet
  • Säkerställer högre permeabilitet och grundläggande dialys
  • Finns som torr med glycerin (blöt i vatten)
Specifikationer
MWCO 12 till 14 kDa
Diameter (metrisk) 48 mm
Längd (metrisk) 18 ml/cm vol./längd
Kvantitet 5 m slang/kit