Läs mer
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 7 10 000 D MWCO Standard RC Förbehandlade dialyssatser
Produktkod. 15320702
Diameter (metrisk):
7.5 mm
15 mm
20.4 mm
29 mm
Längd (metrisk):
0.45 mL/cm vol./length
1.8 mL/cm vol./length
3,3 ml/cm vol./längd
6,4 ml/cm vol./längd
Förpackningsstorlek:
1m
Produktkod. 15320702
Brand: Spectrum™ 132 118T
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
  • 1meter of pre-treated tubing, a pair of closures and 5 opening picks
Med kemiskt behandlade slangar för att ta bort alla spårhalter av tungmetaller och sulfidföreningar
  • Hydrophilic, symmetric porositiy
  • Equilibrated in water
  • Packaged wet in preservative solution of 0.05% sodium azide
  • For small experiments or qualifying a membrane for a particular application
Specifikationer
MWCO 10 kDa
Diameter (metrisk) 15 mm
Längd (metrisk) 1.8 mL/cm vol./length
Kvantitet 1 m Tubing/Kit