Läs mer
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 7 10 000 D MWCO Standard RC Förbehandlade dialyssatser
Diameter (metrisk):
7.5 mm
15 mm
20.4 mm
29 mm
Längd (metrisk):
0.45 mL/cm vol./length
1.8 mL/cm vol./length
3,3 ml/cm vol./längd
6,4 ml/cm vol./längd
Förpackningsstorlek:
1m
Beskrivning
Innehåller
- 1meter of pre-treated tubing, a pair of closures and 5 opening picks
- Hydrofil, symmetrisk porositet
- Utjämnad i vatten
- Förpackad våt i konserveringslösning av 0,05 % natriumazid
- För små experiment eller för att kvalificera ett membran för en viss applikation
Specifikationer
Specifikationer
| MWCO | 10 kDa |
| Diameter (metrisk) | 20.4 mm |
| Längd (metrisk) | 3,3 ml/cm vol./längd |
| Kvantitet | 1 m slang/sats |