Läs mer
Cellpath Återanvändbara basformar i rostfritt stål
Produktkod. p-5046819
Mått (L x B x H):
7 x 7 x 5 mm
10 x 24 x 5 mm
14 x 24 x 5 mm
24 x 24 x 5 mm
30 x 24 x 9 mm
37 x 24 x 9 mm
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 30226270
Brand: Cellpath GBB071405A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Idealisk för liggande och bröstkärnor och kan användas med både galler- och lamellbearbetningskassetter för både horisontell och vertikal sektionering. Cellpath Återanvändbara basformar i rostfritt stål är tillverkade av högkvalitativt rostfritt stål som sätter stopp för omfattande trimning av vax.
  • Tillverkad av återanvändbart rostfritt stål
  • Stapelbar för att minska lagringsutrymmet
  • Invändiga rundade hörn möjliggör enkel borttagning av vaxblocket
  • Har förlängda kanter som förhindrar tippning och ger ett greppområde för enkel hantering
  • Finns i många olika storlekar
  • GBB-0714-05A lämplig för användning med nål- och stansbiopsier
Specifikationer
Material Rostfritt stål
Mått (L x B x H) 7 x 7 x 5 mm
Kvantitet 5/Pk.