Läs mer
Thermo Scientific™ 50 ml Nalgene Oak Ridge Tube Adaptrar för Fiberlite F13-14x50cy Rotor och F15-8x50cy Rotor
Beskrivning
Rymmer 50 ml Nalgene Oak Ridge-rör i Thermo Scientific™ Fiberlite™ F13-14x50cy eller Fiberlite F15-8x50cy rotorer.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Ridge Tube Adapter |
| Typ av rör | 50 ml Nalgene Oak Ridge Tube |
| Kapacitet | 50 mL |
| För användning med (utrustning) | Fiberlite F13-14x50cy, Fiberlite F15-8x50cy rotorer |
| Beskrivning | 50 ml Nalgene Oak Ridge Tube Adapter |