Läs mer
Eppendorf™ Rotor för Centrifuge 5810 / 5810 R
Produktkod. p-4500543 Handla allt Eppendorf Produkter
Kapacitet:
2 x 4 MTP, 2 x 1 DWP
4 x 750 mL
Max. Hastighet:
3,900 rpm
4,500 rpm
Max. RCF:
3,214 x g
3,486 x g
Inkluderar:
750 mL runda hinkar (x4)
Skopor (x2), aerosoltäta lock (x2), plåthållare (x2)
Tallrikhinkar (x4)
Utan hinkar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12806233
Brand: Eppendorf™ 5820740000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Eppendorf Rotor för Centrifuge 5810/5810 R - precision omdefinierad. Högkapacitetscentrifugering med olika rotoralternativ, en rad kapaciteter och hastigheter och mångsidiga skopor för att säkerställa effektiv provbehandling. Idealisk för olika applikationer, garanterar noggrannhet och reproducerbarhet.
  • Precisionskonstruerad för optimal provseparering.
  • Alla rotorer med fast vinkel, rotorlock, hinkar, lock och adaptrar kan autoklaveras (121 C, °20 min.).
  • Tillbehör (adapters och skopor) anpassar din centrifuginställning ytterligare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning S-4-104 - Inkluderar 750 mL runda hinkar (x4)
Typ Rotor
Kapacitet 4 x 750 mL
Max. RCF 3,214 x g
Max. Hastighet 3,900 rpm
För användning med (utrustning) Centrifuger 5810 / 5810 R
Inkluderar 750 mL runda hinkar (x4)