Läs mer
Heidolph™ Värmebadvätska
Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 l
Förpackningsstorlek:
5 L
Beskrivning
Värmebadvätska upp till 170° C (5 L)
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 5 l |
| Temperatur (metrisk) | 240 °C |
| Typ | Roterande förångare |
| Spänning | 115/230 VAC |