Läs mer
Hirschmann™ 5mL Klass A brun graderad mätpipett
Produktkod. 11721526
:
5 ml pipett
Produktkod. 11721526
Brand: Hirschmann™ 134015527
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad från AR™ -glas med bruna graderingsmärken.
  • Klass A
  • USP auktoriserad
  • Med daterad batchcertifiering
  • Volymmärke
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad USP
Klass A
Material AR-GLAS
Graderad Ja
Graduation Färg Brun
Tolerans 0.01
Volym (metrisk) 5 mL
Längd (metrisk) 400 mm