Läs mer
6-Bromothiochroman-4-one, 95%
Produktkod. 15434617
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 15434617
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H31968.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13735-13-2 | C9H7BrOS | 243.118 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13735-13-2
Molekylformel C9H7BrOS
Molekylvikt (g/mol) 243.118
MDL-nummer MFCD05664869
InChI-nyckel SBNPYDJTVGRDAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromothiochroman-4-one, 6-bromo-2,3-dihydro-4h-1-benzothiopyran-4-one, 6-bromo-3,4-dihydro-2h-1-benzothiopyran-4-one, 6-bromo-2,3-dihydro-1-benzothiopyran-4-one, 6-bromo-3,4-dihydro-2h-1-benzothiin-4-one, 6-bromo-thiochroman-4-one, 6-bromo-2h-1-benzothiopyran-4 3h-one, 6-bromo-2,3-dihydro-4h-1-benzothiopyran4-one, 2,3-dihydro-6-bromo-4h-1-benzothiopyran-4-one, 4h-1-benzothiopyran-4-one, 6-bromo-2,3-dihydro
PubChem CID 13953736
IUPAC-namn 6-brom-2,3-dihydrotiokromen-4-on
LEDER C1CSC2=C(C1=O)C=C(C=C2)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Bromothiochroman-4-one
Smältpunkt 66°C to 69°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 243.12
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.