Läs mer
6-klor-2-bensoxazoletiol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10247130 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 10247130
Brand: Thermo Scientific Acros 297300250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22876-20-6
Molekylformel C7H4ClNOS
Molekylvikt (g/mol) 185.63
MDL-nummer MFCD01456482
InChI-nyckel HAASPZUBSZGCKU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloro-1,3-benzoxazole-2-thiol, 6-chloro-2-mercaptobenzoxazole, 6-chloro-2-benzoxazolethiol, 6-chlorobenzo d oxazole-2-thiol, 2-mercapto-6-chlorobenzoxazole, 6-chlorobenzoxazole-2 3h-thione, 6-chlorobenzo d oxazole-2 3h-thione, 6-chloro-benzooxazole-2-thiol, pubchem8714, 6-chlorobenzoxazole-2-thiol
PubChem CID 2119214
IUPAC-namn 6-klor-3H-l,3-bensoxazol-2-tion
LEDER C1=CC2=C(C=C1Cl)OC(=S)N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Chloro-2-benzoxazolethiol
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 229.0°C to 232.0°C
Färg Gul till Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in solutions of bases,soluble in ethanol
Formel vikt 185.63
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver eller nålar
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.