Läs mer
6-Chloroquinoline, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15595066 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 15595066
Brand: Thermo Scientific Acros 314880010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 612-57-7
Molekylformel C9H6ClN
Molekylvikt (g/mol) 163.60
MDL-nummer MFCD00024024
InChI-nyckel GKJSZXGYFJBYRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoline, 6-chloro, unii-k4a4bau5se, ccris 3981, k4a4bau5se, 6-chloro-quinoline, 6-chlor-chinolin;, zlchem 764, pubchem5813, acmc-1aulp, quinoline, 6-chloro-,
PubChem CID 69163
IUPAC-namn 6-chloroquinoline
LEDER ClC1=CC=C2N=CC=CC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Chloroquinoline
Smältpunkt 39.0°C to 42.0°C
Densitet 1.2700g/mL, 1.27
Kokpunkt 263.0°C
Flampunkt 145°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 163.61
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 6-Chloroquinoline, 98%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.