Läs mer
6-Chloroquinoline, 98%, Thermo Scientific™
Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Chloroquinoline |
| Smältpunkt | 39.0°C to 42.0°C |
| Densitet | 1.2700g/mL, 1.27 |
| Kokpunkt | 263.0°C |
| Flampunkt | 145°C |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 97.5% min. (GC) |
| Förpackning | Glass bottle |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 163.61 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 6-Chloroquinoline, 98%
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .