Läs mer
6-Cyanoimidazo[1,2-a]pyridine, 95%
Produktkod. 15427587
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 15427587
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H35854.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 106850-34-4 | C8H5N3 | 143.149 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106850-34-4
Molekylformel C8H5N3
Molekylvikt (g/mol) 143.149
MDL-nummer MFCD06659603
InChI-nyckel LRJOKNYELSECDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazo 1,2-a pyridine-6-carbonitrile, 6-cyanoimidazo 1,2-a pyridine, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-6-carbonitrile, 6-cyano-imidazo 1,2-a pyridine, acmc-1bu34, 6-imidazo 1,2-a pyridinecarbonitrile, imidazo 1,2-, a pyridine-6-carbonitrile, imidazo 1,2-alpha pyridine-6-carbonitrile, 6-cyanoimidazo 1,2-a pyridine-6-carbonitrile
PubChem CID 2764471
IUPAC-namn imidazo[l,2-a]pyridin-6-karbonitril
LEDER C1=CC2=NC=CN2C=C1C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Cyanoimidazo[1,2-a]pyridine
Smältpunkt 161°C to 163°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 148.15
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.