Läs mer
6-Hydroxy-2H-chromene-3-carboxaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Hydroxy-2H-chromene-3-carboxaldehyde |
| Smältpunkt | 164°C to 166°C |
| Kvantitet | 250 mg |
| Beilstein | 6646155 |
| Känslighet | Air Sensitive |
| Formel vikt | 176.17 |
| Procent renhet | 97% |