Läs mer
6-Methyl-2-pyridylzinc bromide, 0.5M in THF, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles, Thermo Scientific™
Produktkod. 15435355
Kvantitet:
50 mL
Förpackning:
ChemSeal™ bottles
Förpackningsstorlek:
50ml
Produktkod. 15435355
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H58354.AD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Packaged under Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Methyl-2-pyridylzinc bromide
CAS 308795-98-4
Färg Black to Yellow
Densitet 0.996 g/mL
Förpackning ChemSeal™ bottles
Molekylformel C6H6BrNZn
MDL-nummer MFCD01311462
Kvantitet 50 mL
UN-nummer UN3399
Känslighet Air sensitive
Synonym zinc 2+ ion 6-methylpyridin-2-ide bromide
InChI-nyckel JSTYQZIXEXOPBT-UHFFFAOYSA-M
LEDER CC1=N[C-]=CC=C1.[Zn+2].[Br-]
IUPAC-namn zinc;6-methyl-2H-pyridin-2-ide;bromide
Molekylvikt (g/mol) 237.405
PubChem CID 57377043
Formel vikt 237.4
Fysisk form Liquid