Läs mer
6-(metyltio)purin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10328460 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. 10328460
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 50-66-8 | C6H6N4S | 166.20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-(Methylthio)purine
Namnnotering 98%
CAS 50-66-8
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 219.0°C to 223.0°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C6H6N4S
MDL-nummer MFCD00005576
Kvantitet 1 g
Synonym 6-methylthio purine, 6-methylmercaptopurine, 6-methylthiopurine, 1h-purine, 6-methylthio, 6-methyl mp, purine, 6-methylthio, s-methyl-6-mercaptopurine, 6-methylsulfanyl-9h-purine, unii-6v404dv25o, thiopurine s-methylether
InChI-nyckel UIJIQXGRFSPYQW-UHFFFAOYSA-N
LEDER CSC1=C2NC=NC2=NC=N1
IUPAC-namn 6-(metylsulfanyl)-7H-purin
Molekylvikt (g/mol) 166.20
PubChem CID 5778
ChEBI CHEBI:28279
Formel vikt 166.21
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.