Läs mer
6-Oxo-1,6-dihydropyridazin-3-karboxylsyramonohydrat, 97 %, Thermo Scientific™
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Hydroxy-3-pyridazinecarboxylic acid monohydrate |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 10 g |
| Formel vikt | 158.12 |
| Procent renhet | 97% |