Läs mer
6-Fenyl-2-hexyn, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11490471
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11490471
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B20019.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 34298-75-4 | C12H14 | 158.244 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34298-75-4
Molekylformel C12H14
Molekylvikt (g/mol) 158.244
MDL-nummer MFCD00026982
InChI-nyckel BYQGPSNMZZGRQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-phenyl-2-hexyne, hex-4-yn-1-ylbenzene, 1-phenyl-4-hexyne, acmc-20alxr, methyl 3-phenylpropyl acetylene
PubChem CID 3251198
IUPAC-namn hex-4-ynylbensen
LEDER CC#CCCCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Phenyl-2-hexyne
Kvantitet 1 g
Formel vikt 158.25
Procent renhet 99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 6-Phenyl-2-hexyne
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 4-Hexyn-1-ylbenzene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.