Läs mer
Thermo Scientific™ 6-plats med fast vinkel Highconic™ Rotor adaptrar
Produktkod. p-3139579 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Typ av rör:
16 ml rör
Konisk
Konisk falk
Mikrorör
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10107881
Brand: Thermo Scientific™ 76002905
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kräver
50mL konisk adapter 75-007-556 kräver gummikuddar (levereras med hinkar). Ta bort kuddar när du använder adaptrar i andra storlekar.
Använd dessa rotoradaptrar för att ansluta med runda eller koniska botten centrifugrör och mikrorör rör upp till 50mL.
Använd dessa 6-Place Fixed-Angle Highconic™ Rotoradaptrar för anslutning till centrifugrör upp till 50mL. Adaptrarna rymmer runda eller koniska bottenrör och mikrorör och fungerar med HiGhConic™ rotorer med fast vinkel.
Adaptrarna rymmer rör med rund eller konisk botten och mikrorör.
Beställningsinfo
Adaptrar säljs individuellt; beställ rätt kvantitet för att utrusta rotorn.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ av rör Mikrorör
För användning med (utrustning) HiGhConic™ fast vinkelrotor
Rörstorlek 1.5 mL