Läs mer
600 mV Redox Oxidation/Reduktion (ORP) Standard vid 25 °C, Reagecon
Handla allt Reagecon Produkter
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Beskrivning
- Redox Referensstandard, Redox Referensmaterial.
- Fungerar som ett kontroll- eller referensmaterial snarare än en kalibreringsstandard eftersom redoxreaktionen är en absolut mätning och avkänningselektroden inte kräver kalibrering.
- Styr funktionaliteten hos avkännings- och referenselektroden, analytikertekniken, miljöförhållanden och mätmätarens funktion.
- Denna 600 mV Redox (ORP) Standard är korrekt till± 5mV, har garanterat stabilitet under hela sin hållbarhet, även efter att flaskan öppnats.
- Det angivna värdet på 600 mV hänvisar till potentialerna för platinaelektroden v Ag/AgCl-referenselektroden (3M KCl).
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Accuracy ± 5mV at 25°C |
| Förpackning | HDPE-flaska GL45 |
| Anteckningar om koncentration eller sammansättning | 600 mV (± 5mV) |
| Fysisk form | Vätska |
| Koncentration | 600 mV (±5mV) |
| Kvantitet | 500 mL |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- redox standard 600 mV @25
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H315-Irriterar huden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Innehåller: sulphuric acid, irontrichloride