Läs mer
Viking Optical™ 6X Linen Tester Magnifier
Produktkod. 12836335
Encompass_Preferred
Beskrivning:
25.4 x 3.2 mm
Scale: 25 x 1 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12836335
Brand: Viking Optical™ 5055
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Two element glass lens in a black finished metal folding mount. 6x magnification.
Specifikationer
Beskrivning Scale: 25 x 1 mm
Förstoring 6x
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.